Learn More
5-etilhidantoína (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethylhydantoin |
| CAS | 15414-82-1 |
| Fórmula molecular | C5H8N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4(8)7-5(9)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CCC1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-etilimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0586 |