Learn More
5'-etilcarboxamido adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Ethylcarboxamido Adenosine |
| CAS | 35920-39-9 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N6 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Ethylcarboxamido Adenosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12+/m0/s1 |
| SMILES | CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-N-etil-3,4-dihidroxioxolano-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 308.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1233 |