Learn More
5-Etil-demetil Lercanidapina, TRC
Código de producto. 30369669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369669 10 mg
30385790 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91320010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 786625-22-7
Fórmula molecular C37H43N3O6
Peso molecular (g/mol) 625.75
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-ethyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c3ccccc3)c4ccccc4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-demethyl Lercanidipine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H43N3O6/c1-7-45-35(41)32-25(2)38-26(3)33(34(32)29-19-14-20-30(23-29)40(43)44)36(42)46-37(4,5)24-39(6)22-21-31(27-15-10-8-11-16-27)28-17-12-9-13-18-28/h8-20,23,31,34,38H,7,21-22,24H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.3152