Learn More
Ácido 5-etil-6-hidroxihexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-6-hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 86476-35-9 |
| Fórmula molecular | C8H16O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(Hydroxymethyl)heptanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | OCC(CC)CCCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(hidroximetil)heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |