Learn More
5-etil-5-(1-etilpropil)-2-tioxo-2,3-dihidropirimidina-4,6(1H,5H)-diona, Mikromol™
Descripción
5-etil-5-(1-etilpropil)-2-tioxo-2,3-dihidropirimidina-4,6(1H,5H)-diona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| CAS | 87171-21-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. C (EP), Thiopental Imp. C (EP), 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O2S/c1-4-7(5-2)11(6-3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | CCC(CC)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-etil-5-pentan-3-il-2-sulfanilideno-1,3-diazinano-4,6-diona |
| Mostrar más |