Learn More
5-Etil-3-nonanol, eritro + treo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444327 1 g 1 g
11454327 5 g 5 g
11464327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20403.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19780-71-3
Fórmula molecular C11H24O
Peso molecular (g/mol) 172.312
Número MDL MFCD00046677
Clave InChI DWMKGYOHPSYFCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-ethyl-3-nonanol, 3-nonanol, 5-ethyl, acmc-1br0g, 5-ethyl-3-nonanol, erythro + threo, 5-ethyl-3-nonanol, threo + erythro
PubChem CID 519707
Nombre IUPAC 5-Etilnonan-3-ol
SMILES CCCCC(CC)CC(CC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-3-nonanol
Nombre de nota erythro + threo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza 99%