Learn More
5-etil-3-hidroxi-4-metil-2(5H)-furanona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone-d3 |
| CAS | 156420-67-6 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H7 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-(ethyl-2,2,2-d3)-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC1OC(=O)C(=C1C)O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-metil-2-(2,2,2-trideuterioetil)-2H-furan-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 145.171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.082 |