Learn More
5-Etil-3-[[(2R)-1-metil-2-pirrolidinil]metil]-1H-indol, TRC
Código de producto. 30383481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383481 5 mg
30386746 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9249005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209682-64-4
Fórmula molecular C16H22N2
Peso molecular (g/mol) 242.36
Sinónimo Eletriptan Impurity
SMILES CCC1=CC2=C(C=C1)NC=C2C[C@H]3CCCN3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-3-[((2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-indole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2/c1-3-12-6-7-16-15(9-12)13(11-17-16)10-14-5-4-8-18(14)2/h6-7,9,11,14,17H,3-5,8,10H2,1-2H3/t14-/m1/s1