Learn More
5-Etil-2-tiouracilo, TRC
Código de producto. 30007249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007249 50 mg 50 miligramos
30003658 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92685550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34171-37-4
Fórmula molecular C6H8N2OS
Peso molecular (g/mol) 156.21
Sinónimo 5-Ethyl-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone;
SMILES CCC1=CN=C(N=C1O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-thiouracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0357
Porcentaje de pureza >95%