Learn More
5-etil-2-piridinaetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-2-pyridine Ethanol |
| CAS | 5223-06-3 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridineethanol, 5-ethyl-, 5-Ethyl-2-pyridineethanol, 2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethanol, 2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethanol, 2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol, 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 5-Ethyl-2-(β-hydroxyethyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-8-3-4-9(5-6-11)10-7-8/h3-4,7,11H,2,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(CCO)nc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-etilpiridin-2-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |