Learn More
5-Etil-2-piridietanol Tosilato, TRC
Código de producto. 30379368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379368 100 mg
30379847 500 mg
30379364 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144809-27-8
Fórmula molecular C16H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 305.39
Sinónimo 5-Ethyl-2-pyridineethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethyl Tosylate, Toluene-4-sulfonic Acid 2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethyl Ester
Nombre IUPAC 2-(5-etilpiridina-2-il)etil 4-metilbenzenosulfonato
SMILES CCc1ccc(CCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3S/c1-3-14-6-7-15(17-12-14)10-11-20-21(18,19)16-8-4-13(2)5-9-16/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1086