Learn More
5-etil-2-metilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 18013410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013410 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18013410 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0553.070100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-etil-2-metilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-picoline
CAS 104-90-5
Nombres de analitos o componentes 5-Ethyl-2-picoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984, Nicotinic Acid Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(C)nc1
Nombre IUPAC 5-etil-2-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 121.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 121,0891 g/mol