Learn More
5-Etil-2-metilpiridina(5-Etil-2-picolina), TRC
Código de producto. 30040709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30040709 1 g 1 g
30008496 100 g 100 g
30004029 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9255301G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-90-5
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
Nombre IUPAC 5-etil-2-metilpiridina
SMILES CCc1ccc(C)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-picoline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891