Learn More
5-Etil-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30010430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010430 50 mg 50 miligramos
30003956 100 mg 100 miligramos
30008503 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91502050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15176-29-1
Fórmula molecular C11 H16 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 256.2551
Sinónimo Uridine, 2'-deoxy-5-ethyl-, 2'-Deoxy-5-ethyluridine, 5-Ethyl-1-(2'-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Ethyldeoxyuridine, Aedurid, EDU, EUDR, Edoxudine, Epoxudine, ORF 15817, RWJ 15817, β-5-Ethyl-2'-deoxyuridine, β-5-Ethyldeoxyuridine
Nombre IUPAC 5-etil-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES CCC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2'-deoxyuridine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1059