Learn More
5-Etil-2-(2-hidroxietil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368826 25 g 25 g
11358826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19482.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5223-06-3
Número MDL MFCD00129040
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Punto de fusión 39°C to 44°C
Fórmula molecular C9H13NO
Cantidad 25 g
Beilstein 117340
Sinónimo 5-ethyl-2-pyridineethanol, 2-5-ethylpyridin-2-yl ethanol, 2-5-ethyl-2-pyridyl ethanol, 5-ethyl-2-2-hydroxyethyl pyridine, 5-ethyl-2-hydroxyethylpyridine, 2-5-ethyl-2-pyridinyl-1-ethanol, 2-pyridineethanol, 5-ethyl, 2-hydroxyethyl-5-ethylpyridine, 5-ethylpyridine-2-ethanol, unii-o6f6rcv39p
Clave InChI OUJMXIPHUCDRAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CN=C(C=C1)CCO
Nombre IUPAC 2-(5-etilpiridin-2-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 151.21
PubChem CID 78894
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%