Learn More
5-Etil-2-(2-hidroxietil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358826 5 g 5 g
11368826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19482.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5223-06-3 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5223-06-3
Número MDL MFCD00129040
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine
Punto de fusión 39°C to 44°C
Fórmula molecular C6H6N2O2
Cantidad 5 g
Beilstein 117340
Sinónimo 5-pyrimidineacetic acid, 2-pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidine acetic acid, pyrimidin-5-ylacetic acid, 5-pyrimidineacetate, pubchem13279, pyrimidine-5-acetic acid, pyrimidin-5-yl-acetic acid, pyrimidin-5-yl acetic acid, 5-pyrimidineacetic acid 7ci,8ci,9ci
Clave InChI HEEUMCHKVXTQIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC=N1)CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido2-pirimidin-5-ilacético
Peso molecular (g/mol) 138.13
PubChem CID 21471675
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 98%