Learn More
5-Etil-2-[2-(4-nitrofenoxi)etil]piridina, TRC
Código de producto. 30379290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379290 25 g
30371977 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92522525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85583-54-6
Fórmula molecular C15H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 272.3
Sinónimo 4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]nitrobenzene
SMILES CCc1ccc(CCOc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O3/c1-2-12-3-4-13(16-11-12)9-10-20-15-7-5-14(6-8-15)17(18)19/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1161