Learn More
5-etil-1-nonanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 137008-30-1 |
| Fórmula molecular | C11 H24 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Ethyl-1-nonanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-8-11(4-2)9-6-7-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CCCCO |
| Nombre IUPAC | 5-etilnonan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 172.308 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.183 |