Learn More
5-etil-1,3-dihidro-1-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)-2H-indol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethyl-1,3-dihydro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2H-indol-2-one |
| CAS | 220991-61-7 |
| Fórmula molecular | C16H11F4NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Robenacoxib Impurity 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H11F4NO/c1-2-8-3-4-12-9(5-8)6-13(22)21(12)16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7H,2,6H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC2=C(C=C1)N(C(=O)C2)C3=C(C(=CC(=C3F)F)F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 309.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0777 |