Learn More
5-Etil-1,3-bencenidiol, TRC
Código de producto. 30138454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138454 500 mg 500 miligramos
30137079 1 g 1 g
30010478 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE896700500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4299-72-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 5-Ethyl-resorcinol, 5-Ethylresorcin, 5-Ethylresorcinol, Homoorcinol;
SMILES CCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-1,3-benzenediol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.