Learn More
5-Etil-1,3-bencenidiol, TRC
Código de producto. 30137079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137079 1 g 1 g
30138454 500 mg 500 miligramos
30010478 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8967001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4299-72-3
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 5-Ethyl-resorcinol, 5-Ethylresorcin, 5-Ethylresorcinol, Homoorcinol;
SMILES CCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-1,3-benzenediol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681