Learn More
5-(Etoximetil)-4(3H)-pirimidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Ethoxymethyl)-4(3H)-pyrimidinone |
| CAS | 89943-36-2 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 5-(Ethoxymethyl)-4-pyrimidinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-11-4-6-3-8-5-9-7(6)10/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | CCOCc1cncnc1O |
| Nombre IUPAC | 5-(etoximetil)pirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0742 |