Learn More
Hidrobromuro de 5-(etoximetil)-2-etil-4-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| CAS | 2448771-32-0 |
| Fórmula molecular | C9H15N3O • HBr |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-2-ethyl-5-ethoxymethylpyrimidine Hydrobromide, 5-(Ethoxymethyl)-2-ethyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O.BrH/c1-3-8-11-5-7(6-13-4-2)9(10)12-8;/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,10,11,12);1H |
| SMILES | NC1=C(COCC)C=NC(CC)=N1.Br |
| Nombre IUPAC | Bromuro de hidrógeno de 5-(etoximetil)-2-etilpirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 262.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.05 |