Learn More
5-(Etoxicarbonil)tiofeno-3-ácido borónico, TRC
Código de producto. 30385666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385666 250 mg
30381324 500 mg
30381112 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE895058250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957121-19-6
Fórmula molecular C7H9BO4S
Peso molecular (g/mol) 200.02
Nombre IUPAC (5-etoxicarboniltiofeno-3-il) ácido borónico
SMILES CCOC(=O)c1cc(cs1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Ethoxycarbonyl)thiophene-3-boronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9BO4S/c1-2-12-7(9)6-3-5(4-13-6)8(10)11/h3-4,10-11H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0315