Learn More
Éster metílico del 5-etoxicarbonilo SU 5402, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 258831-76-4 |
| Fórmula molecular | C21H22N2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Ethoxycarbonyl SU 5402 Methyl Ester, 2-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22N2O5/c1-4-28-21(26)19-12(2)13(9-10-18(24)27-3)17(22-19)11-15-14-7-5-6-8-16(14)23-20(15)25/h5-8,11,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H,23,25)/b15-11- |
| SMILES | CCOC(=O)c1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c(CCC(=O)OC)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-(3-metoxi-3-oxopropil)-3-metil-5-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metil]-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.1529 |