Learn More
Bromuro de 5-(etoxicarbonil)pentilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific™
Catalog Number 15455345
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(Ethoxycarbonyl)pentylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-01-9
Densidad 0.98
Fórmula molecular C8H15BrO2Zn
Fórmula lineal CH3CH2O2C(CH2)5ZnBr
Número MDL MFCD00671979
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo zinc 2+ ion 6-ethoxy-6-oxohexan-1-ide bromide
Clave InChI ZISDBYYELZLQGH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CCCC[CH2-].[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC zinc; hexanoato de etilo; bromuro
Peso molecular (g/mol) 288.49
PubChem CID 57377104
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.49