Learn More
Éster metílico del ácido 5-(etoxicarbonil)-2-formil-4-metil-1H-pirrol-3-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Ethoxycarbonyl)-2-formyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 54278-05-6 |
| Fórmula molecular | C13H17NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO5/c1-4-19-13(17)11-8(2)9(6-14-11)5-10(7-15)12(16)18-3/h6-7,10,14H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1[nH]cc(CC(C=O)C(=O)OC)c1C |
| Nombre IUPAC | 4-(2-formil-3-metoxi-3-oxopropil)-3-metil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1107 |