Learn More
5-etoxi-3-(triclorometil)-1,2,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etridiazole |
| CAS | 2593-15-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Cl3 N2 O S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Ethoxy-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole, 3-(Trichloromethyl)-5-ethoxy-1,2,4-thiadiazole, Aaterra, Dwell, ETMT, Echlomezol, Echlomezole, Estridiazol, Estridiazole, Ethazol, Ethazole, Ethazole (fungicide), Etridiazole, Koban, NSC 524929, OM 2424, Pansoil, Planvate, Sanyard, Terrazole, Truban, Truban 25 EC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-etoxi-3-(triclorometil)-1,2,4-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 247.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9188 |