Learn More
5-Etoxi-2-pirrolidona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Ethoxy-2-pyrrolidone |
| CAS | 39662-63-0 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Oxo-5-ethoxypyrrolidine, 5-Ethoxy-2-pyrrolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-9-6-4-3-5(8)7-6/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOC1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-etoxipirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 129.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |