Learn More
5-etenil-2-pirrolidinona, TRC
Código de producto. 30383141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383141 2.5 g 2.50 g
30379692 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383141 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8904152.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-vinylpyrrolidin-2-one
CAS 7529-16-0
Fórmula molecular C6 H9 N O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), (±)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8)
SMILES C=CC1CCC(=O)N1
Nombre IUPAC 5-etenilpirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 111.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0684