Learn More
5-etenil-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 7529-16-0 |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), (±)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMILES | C=CC1CCC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-etenilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 111.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0684 |