Learn More
5-epi Emtricitabine, TRC
Código de producto. 30138175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138175 1 mg 1 miligramo
30009472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5249801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145986-26-1
Fórmula molecular C8 H10 F N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 247.25
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, α-L-FTC, (2'R,5'R)-Emtricitabine
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1-[(2R,5R)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-epi Emtricitabine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0427