Learn More
Ácido 5-DOXILESTEÁRICO, Radical Libre (>90%), TRC
Código de producto. 30011392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011392 10 mg 10 miligramos
30005718 5 mg 5 miligramos
30004892 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53552810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29545-48-0
Fórmula molecular C22H42NO4
Peso molecular (g/mol) 384.57
Sinónimo 2-(3-Carboxypropyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy, 2-(3-Carboxypropyl)-2-tridecyl-4,4-dimethyl oxazoline-3-oxyl, 2-(3-Carboxypropyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxyl, 5-DSA, 5-Doxylstearate, 5-Doxylstearic acid, 5-Nitroxystearate, 5-SASL, 5NS, K 5D, K 5D (spin probe), 2-(3--Carboxypropyl)-4,4-dimethyl-2-tridecyl-3-oxazolidinyloxy
SMILES OS(C(F)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)F)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-DOXYL-stearic Acid Free Radical
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Porcentaje de pureza >95%