Learn More
5-dodecildihidro-2(3H)-furanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Dodecyldihydro-2(3H)-Furanone |
| CAS | 730-46-1 |
| Fórmula molecular | C16H30O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | gamma-Hexadecalactone, 5-Dodecyloxolan-2-one, Hexadecan-4-olide, NSC 33746 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-16(17)18-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-dodeciloxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 254.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.2246 |