Learn More
Ácido 5-(Difenilfosfinilo)pentanoico, TRC
Código de producto. 30385296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385296 250 mg 250 miligramos
30371528 50 mg -
30383822 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492135250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71140-70-0
Fórmula molecular C17H19O3P
Peso molecular (g/mol) 302.3
SMILES OC(=O)CCCCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Diphenylphosphinyl)pentanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19O3P/c18-17(19)13-7-8-14-21(20,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1072