Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 5-dimetilcarbamoil-2-fluorobencenoborónico, 98 %
Código de producto. 15480326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480326 250 mg 250 miligramos
15470326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480326 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H53045.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 874289-46-0
Fórmula molecular C9H11BFNO3
Peso molecular (g/mol) 210.999
Número MDL MFCD08235102
Clave InChI BCTHFQUQSOEPDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-dimethylcarbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, n,n-dimethyl 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, boronic acid,b-5-dimethylamino carbonyl-2-fluorophenyl, 5-dimethylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid, acmc-209qmn, n,n-dimethyl-3-borono-4-fluorobenzamide, 5-dimethylcarbamoyl-2-fluoranyl-phenyl boronic acid, 5-dimethylamino oxo methyl-2-fluorophenyl boronic acid
PubChem CID 44717599
Nombre IUPAC ácido [5-(dimetilcarbamoil)-2-fluorofenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)N(C)C)F)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211
Porcentaje de pureza 98%