Learn More
5-dimetilamino-tiofeno-2-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Dimethylamino-thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 24372-46-1 |
| Fórmula molecular | C7H9NOS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NOS/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=O)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-(dimetilamino)tiofeno-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 155.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0405 |