Learn More
5-[(Dimetil-d6-amino)metil]-2-furanmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(Dimethyl-d6-amino)methyl]-2-furanmethanol |
| CAS | 1189683-82-6 |
| Fórmula molecular | C8H7D6NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1oc(CO)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [5-[[bis(trideuteriometil)amino]metil]furan-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.1323 |