Learn More
Clorhidrato de [5-[(dimetil-amino)metil]furan-2-il]metanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de [5-[(dimetil-amino)metil]furan-2-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methanol Hydrochloride |
| CAS | 81074-81-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl)methanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ranitidine Hydrochloride Imp. F (EP), Ranitidine Imp. F (EP), [5-[(Dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methanol Hydrochloride, Ranitidine Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Ranitidine Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Ranitidine Impurity F as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7;/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)Cc1oc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | [5-[(dimetilamino)metil]furan-2-il]metanol;clorhidrato |
| Mostrar más |