Learn More
Ácido 5-(dihidroxiboril)-2-tiofencarboxílico, +95 %, Maybridge
Código de producto. 10487544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10487544 25 g 25 g
10138264 5 g 5 g
10255364 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10487544 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00596EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 465515-31-5
Fórmula molecular C5H5BO4S
Peso molecular (g/mol) 171.961
Clave InChI OQGIKNPOYTVNNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxythiophene-5-boronic acid, 5-carboxythiophene-2-boronic acid, 5-dihydroxyboryl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-dihydroxyboryl thiophene-2-carboxylic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-borono-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-borono, pubchem7851, acmc-1ap1p, d0jv5j
PubChem CID 2779807
Nombre IUPAC ácido 5-boronotiofen-2-carboxílico
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.97
Porcentaje de pureza 95%