Learn More
5-(Difluorometil)-2-piridiminamina (>80%), TRC
Código de producto. 30364959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364959 10 mg 10 miligramos
30350882 50 mg 50 miligramos
30355556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD26163110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1211523-68-0
Fórmula molecular C6H6N2F2
Peso molecular (g/mol) 144.12
SMILES Nc1ccc(cn1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Difluoromethyl)-2-pyridinamine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-5(9)10-3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)