Learn More
5-(Difluorometil)-1h-pirazol-3-amina, TRC
Código de producto. 30371475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371475 100 mg
30369924 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451140100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1284220-49-0
Fórmula molecular C4H5F2N3
Peso molecular (g/mol) 133.1
SMILES Nc1cc([nH]n1)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5F2N3/c5-4(6)2-1-3(7)9-8-2/h1,4H,(H3,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0452