Learn More
5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5F2N3/c5-4(6)2-1-3(7)9-8-2/h1,4H,(H3,7,8,9) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0452 |