Learn More
5-(Difluorometoxi)-2-mercapto-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazole-2-thiol |
| CAS | 97963-62-7 |
| Fórmula molecular | C8 H6 F2 N2 O S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-(Difluoromethoxy)-1H-benzimidazole-2-thiol, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F2N2OS/c9-7(10)13-4-1-2-5-6(3-4)12-8(14)11-5/h1-3,7H,(H2,11,12,14) |
| SMILES | FC(F)Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-1H-benzimidazol-2-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0169 |