Learn More
5-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metil]sulfonil]-1H-benzimidazol (Pantoprazol Sulfona), Mikromol™
Descripción
5-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metil]sulfonil]-1H-benzimidazol (Pantoprazol Sulfona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pantoprazole Sulfone |
| CAS | 127780-16-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Pantoprazole Sulfone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H15 F2 N3 O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfonil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |