Learn More
Ácido 5-(difluorometoxi)-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyroxasulfone metabolite 3 |
| CAS | 1379794-41-8 |
| Fórmula molecular | C7 H5 F5 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-, 5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F5N2O3/c1-14-4(17-6(8)9)2(5(15)16)3(13-14)7(10,11)12/h6H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cn1nc(c(C(=O)O)c1OC(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(difluorometoxi)-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.022 |