Learn More
5-(Dietoxifosforil)-5-metil-1-pirrolina-N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide |
| CAS | 157230-67-6 |
| Fórmula molecular | C9H18NO4P |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18NO4P/c1-4-13-15(12,14-5-2)9(3)7-6-8-10(9)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)C1(C)CCC=[N+]1[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 235.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0973 |