Learn More
5-diazoimidazol-4-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 H3 N5 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| SMILES | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 5-diazoimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 137.1 |
| Mostrar más |