Learn More
5-Di-terc-butilfosfino-1',3’,5'-trifenil-1'H-1,4'-bipirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488556 250 mg 250 miligramos
15478556 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63864.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506.634 g/mol
5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole is a non-proprietary ligand for palladium-catalyzed amination of aryl halides including aryl chlorides. Works best when the palladium source is Pd2(dba)3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-(di-terc-butilfosfino)-1′, 3′, 5′-trifenil-1′H-[1,4′]bipirazol es un ligando no propietario para la aminación catalizada por paladio de los haluros de arilo, incluidos los cloruros de arilo. Funciona mejor cuando la fuente de paladio es Pd2(dba)3
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 894086-00-1
Fórmula molecular C32H35N4P
Peso molecular (g/mol) 506.634
Número MDL MFCD09038440
Clave InChI PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
PubChem CID 11547931
Nombre IUPAC diterc-butil-[2-(1,3,5-trifenilpirazol-4-il)pirazol-3-il]fosfano
SMILES CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole
Punto de fusión 169°C to 173°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido