Learn More
5-Desmetil-3-metil Leflunomida, TRC
Código de producto. 30358100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358100 100 mg 100 miligramos
30351975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD291935100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208401-20-1
Fórmula molecular C12 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 270.21
Sinónimo 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide, 4-Isoxazolecarboxamide, 3-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]- (9CI), 5-Desmethyl-3-methyl Leflunomide
Nombre IUPAC 3-metil-N-[4-(trifluorometil)fenil]-1,2-oxazol-4-carboxamida
SMILES Cc1nocc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-19-17-7)11(18)16-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0616